Få mere at vide
Suprofen-d3, TRC
Artikelnummer. 30417275
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30417275 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30417275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS84000225MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suprofen-d3
CAS 126320-79-4
Molekylær formel C14H9D3O3S
Mængde 25 mg
Synonym alpha-(Methyl-d3)-4-(2-thienylcarbonyl)benzeneacetic Acid, p-(2-Thenoyl)hydratropic-d3 Acid, Sutoprofen-d3, R-25061-d3, Masterfen-d3, Srendam-d3, Sulprotin-d3, Supranol-d3, Suprocil-d3, Suprol-d3, Topalgic-d3
InChI formel InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2
IUPAC navn 3,3,3-trideuterio-2-[4-(thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 263.33
Formel vægt 263.0695