Få mere at vide
Microflex™ Højrisiko engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 15523705
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
Artikelnummer. 15523705
Brand: Microflex 93853060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder op til 3 gange så høj punkteringsbestandighed som latex- eller vinyl-engangshandsker. Microflex™ Højrisiko-engangshandsker af nitril giver også kemisk og flydende beskyttelse.
  • Forlænget manchet giver ekstra beskyttelse af håndled og arm i farlige miljøer.
  • Avanceret nitrilformulering giver de laveste acceptable pinhole rater (AQL 0,65)
  • Non-stick egenskaber er indbygget i handskeformuleringen for at skabe modstand mod tape eller klæbemidler og for at hjælpe arbejdere med forbedret effektivitet og hastighed.
  • Teksturerede fingre sikrer stærkt, effektivt greb og fremragende arbejdsbeskyttelse.
  • Konstrueret uden naturgummilatexmaterialer eller pulver for at hjælpe med at beskytte mod allergier, hudirritation og tørhed.
  • Godkendt til brug med kemoterapi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, klasse 1, EN455-1, EN455-2 og EN455-3, ASTM F1671
Applikationer Industrial
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Grad Medicinal
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Chemical-resistant Gloves
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Finger stil Tekstureret
Handske manchet stil Forlænget, Beaded
Model- 93-853
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 50 pakke
Trækstyrke 14 til 30 MPa
Længde (metrisk) 295 mm
Bredde (metrisk) 80 mm