Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ Kraftige engangshandsker af nitril
Artikelnummer. p-8002831
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15259363 Større Pakke med 100
15269363 Medium Pakke med 100
15279363 Lille Pakke med 100
15289363 X-Large Pakke med 100
15299363 X-Small Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15259363 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93843090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver beskyttelse og hjælper arbejdere med forbedret effektivitet og hastighed. Ansell™ MICROFLEX™ Kraftige engangshandsker af nitril modstår tape og klæbemidler med en lav acceptrate på 0,65 AQL.
  • Tilbyder en avanceret barrierebeskyttelse mod forurenende stoffer
  • Non-stick egenskaber er indbygget i handskeformuleringen for at skabe modstand mod tape eller klæbemidler
  • Teksturerede fingre sikrer stærkt, effektivt greb og maksimal arbejdsbeskyttelse
  • Polymerbelægning sikrer nem påføring for at hjælpe med at beskytte arbejdere i miljøer med højt tempo
  • Konstrueret uden naturgummilatexmaterialer eller pulver, for at hjælpe med at beskytte mod allergier, hudirritation og tørhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN-374-2 niveau 3, EN-374, 93/42/EEC, EN-455 del 1, 2 og 3, ASTM F1671
Accelerator gratis No
Applikationer Industrial
AQL 0.65
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingertip Textured
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Finger stil Tekstureret
Til brug med (applikation) Sundhedspleje, tandlæge, industriel sikkerhed, laboratorium, EMS
Handske manchet stil Perler/rullet
Model- 93-843
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 100/Pk.
Trækstyrke 14 til 30 MPa
Længde (metrisk) 24.5 cm
Bredde (metrisk) 108 mm