Få mere at vide
Hellma™ Suprasil Semi Micro Flow Through Cell
Artikelnummer. 10743091
Skift visning
Bølgelængdeområde:
200 til 2500 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængdeområde Pakningsstørrelse
10743091 200 til 2500 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 10743091 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 176700151040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4180.00 DKK
    4109.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 70.90 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Type Semi-mikro Flow Through Cell
Kapacitet (metrisk) 390μ L
Materiale Suprasil
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 35 mm