Få mere at vide
Hellma Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvetter
Artikelnummer. 10662771
Skift visning
Inkluderer:
Med PTFE-prop
PTFE prop
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
10662771 PTFE prop Hver
10008250 Med PTFE-prop Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662771 Leverandør Hellma Leverandørnr. 1041040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til at holde prøver til spektroskopiske eksperimenter og optisk analyse. Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes leveres med enten et PTFE dæksel eller stik.
  • Meget kemisk resistent
  • Holder formen, selv ved høje temperaturer op til ca. 1000 °C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3500μ L
Materiale Kvarts
Lukningsmateriale PTFE
Længde (metrisk) 12.5 mm
Inkluderer PTFE prop
Mængde Hver
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde UV/VIS (200 til 2500 nm)
Højde (metrisk) 46 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Absorptionsceller
Form Rektangel