Beskrivelse
Fastgørelse til at holde et reagensglas sikkert til kontinuerlig rystning
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 115/230 V |
| Produkttype | Støttestang |
| Til brug med (udstyr) | Til reagensglas |