Få mere at vide
Fisherbrand™ Støtteplader til Vortex Mixer
Artikelnummer. p-8012698 Shop alle Velp produkter
Oversigt:
Støtteplade, 50 mm dia.
Støtteplade, 94 mm dia.
Diameter (metrisk):
50 mm
94 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11722583
Brand: Fisherbrand™ A00000017
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder sikkert på reagensglas og hætteglas. Støtteplader er kompatible med Vortex-blandere.
  • Blødt skum eller gummi for at forhindre brud
  • Sort i farven
  • Fås i forskellige diametre
Tekniske data
Produkttype Støtteplade
Materiale Skum
Diameter (metrisk) 94 mm
Oversigt Støtteplade, 94 mm dia.
Til brug med (udstyr) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4, RX3