Få mere at vide
Fisherbrand™ Støtteplader til Vortex Mixer
Artikelnummer. 11702593 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Oversigt:
Støtteplade, 50 mm dia.
Støtteplade, 94 mm dia.
Diameter (metrisk):
50 mm
94 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11702593 Støtteplade, 50 mm dia. 50 mm Hver
11722583 Støtteplade, 94 mm dia. 94 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11702593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 DKK
    146.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.49 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Holder sikkert på reagensglas og hætteglas. Støtteplader er kompatible med Vortex-blandere.
  • Blødt skum eller gummi for at forhindre brud
  • Sort i farven
  • Fås i forskellige diametre
Tekniske data
Produkttype Støtteplade
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) 50 mm
Oversigt Støtteplade, 50 mm dia.
Til brug med (udstyr) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4, RX3