Få mere at vide
ANSELL™ Understøttet naturgummi AlphaTec™ Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
10
11
Beskrivelse
- Sømløs foring for større komfort
- Høj fleksibilitet og fremragende niveauer af fingerfærdighed
- Meget god slid- og rivebestandighed
- Tillader kontakt med mad og varme materialer op til 100 °C
- AQL 1.5
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN407:2020 ∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣Fødevaretype: Gummi∣Kategori III∣Reach-kompatibel |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Latex |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 11 |
| EN388 Standard | 3131A |
| Vis mere |