Få mere at vide
ANSELL™ Understøttet naturgummi AlphaTec™ Handsker
Artikelnummer. 17943542 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
10
11
Artikelnummer. 17943542
Brand: ANSELL™ 62201110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nylon liner med høj fingerfærdighed og fleksibilitet. Tilbyder varme, kemisk og mekanisk beskyttelse.
  • Sømløs foring for større komfort
  • Høj fleksibilitet og fremragende niveauer af fingerfærdighed
  • Meget god slid- og rivebestandighed
  • Tillader kontakt med mad og varme materialer op til 100 °C
  • AQL 1.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN407:2020 ∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣Fødevaretype: Gummi∣Kategori III∣Reach-kompatibel
Kloreret Nej
Applikationer Industri
Farve Blå
Latex fri Nej
Materiale Latex
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard 3131A
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AKLMPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Pinked
Greb design Glat finish
Liner materiale Nylon
Foring Foret
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 300 mm