Få mere at vide
Thermo Scientific™ Support Står for Thermo Scientific™ Heratherm Ovne og inkubatorer
Artikelnummer. p-4595717 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
100 L model ovne og inkubatorer
180 L model ovne og inkubatorer
60 L model ovne og inkubatorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10811311
Brand: Thermo Scientific™ 50127741
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støttestativer med hjul
Højde inklusive hjul: 7,36 tommer. (18,7 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 60 L model ovne og inkubatorer
Type Støtte stativ
Inkluderer Caster