Få mere at vide
Thermo Scientific™ Support Står for Thermo Scientific™ Heratherm Ovne og inkubatorer
Artikelnummer. 10811311 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
100 L model ovne og inkubatorer
180 L model ovne og inkubatorer
60 L model ovne og inkubatorer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10811311 60 L model ovne og inkubatorer Hver
10304130 100 L model ovne og inkubatorer Hver
10724602 180 L model ovne og inkubatorer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10811311 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50127741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3680.00 DKK
    3514.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 165.89 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Støttestativer med hjul
Højde inklusive hjul: 7,36 tommer. (18,7 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 60 L model ovne og inkubatorer
Type Støtte stativ
Inkluderer Caster