Få mere at vide
Thermo Scientific™ Support Står for Thermo Scientific™ Heratherm Ovne og inkubatorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
100 L model ovne og inkubatorer
180 L model ovne og inkubatorer
60 L model ovne og inkubatorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Støttestativer med hjul
Højde inklusive hjul: 7,36 tommer. (18,7 cm).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 100 L model ovne og inkubatorer |
| Type | Støtte stativ |
| Inkluderer | Caster |