Få mere at vide
OHAUS™ Støttestativ med stang
Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Korrosionsbestandige laboratorierammer, stænger og konnektorer fås i premium rustfrit stål, der tilbyder høj kemisk resistens og holdbarhed. Aluminium giver pålidelig styrke ved en lettere vægt.
- Laboratorielifte tilbyder praktiske justerbare løfteplatforme med enestående styrke og holdbarhed til at holde små laboratorieudstyr såsom glasvarer, varmeplader og vandbade i forskellige højder.
- Forenkle laboratorieopsætningen! Tretten laboratorierammesæt er tilgængelige med fire designet til at passe i stinkskabe. Byg dit eget støttesystem ved at vælge mellem et bredt udvalg af stænger, baser og konnektorer.
- Pålidelige stik sikrer stænger og klemmer, så de opfylder dine krav, og fem unikke holdere i forskellige størrelser og materialer kan rumme forskellige stænger.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Støttestativ |
| Materiale | Aluminium |
| Inkluderer | Stang |
| Oversigt | Klemme, Specialty, Stand/Stang, CLS-STRODA |
| Diameter (metrisk) | 13 mm stang |
| Højde (metrisk) | 25.000 mm |
| Højde (engelsk) | 1,00 tommer. |
| Længde (engelsk) | 7.00 tommer. |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Længde (metrisk) arm | 578 mm |
| Vis mere |