Få mere at vide
OHAUS™ Støttestativ med stang
Artikelnummer. 15762279 Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15762279
Brand: OHAUS™ 30392232
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Støttestativ med stang giver sikker støtte til at holde glasvarer i hævede positioner.
  • Korrosionsbestandige laboratorierammer, stænger og konnektorer fås i premium rustfrit stål, der tilbyder høj kemisk resistens og holdbarhed. Aluminium giver pålidelig styrke ved en lettere vægt.
  • Laboratorielifte tilbyder praktiske justerbare løfteplatforme med enestående styrke og holdbarhed til at holde små laboratorieudstyr såsom glasvarer, varmeplader og vandbade i forskellige højder.
  • Forenkle laboratorieopsætningen! Tretten laboratorierammesæt er tilgængelige med fire designet til at passe i stinkskabe. Byg dit eget støttesystem ved at vælge mellem et bredt udvalg af stænger, baser og konnektorer.
  • Pålidelige stik sikrer stænger og klemmer, så de opfylder dine krav, og fem unikke holdere i forskellige størrelser og materialer kan rumme forskellige stænger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Støttestativ
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Stang
Oversigt Clamp, Specialty, Stand/Stang, CLS-STRODS
Diameter (metrisk) 13 mm stang
Højde (metrisk) 25.000 mm
Højde (engelsk) 1,00 tommer.
Længde (engelsk) 7.00 tommer.
Længde (metrisk) 178 mm
Længde (metrisk) arm 578 mm
Bredde (engelsk) 13.00 tommer.
Bredde (metrisk) 330.00 mm