Få mere at vide
OHAUS™ Støttestativ
Artikelnummer. 15722449 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) stang:
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Højde (metrisk):
267 mm
305 mm
Længde (metrisk) stang:
457 mm
584 mm
711 mm
914 mm
1016 mm
1219 mm
1524 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) stang Højde (metrisk) Længde (metrisk) stang unitSize
15722449 16 mm 267 mm 584 mm Hver
15732449 16 mm 267 mm 711 mm Hver
15742449 16 mm 267 mm 914 mm Hver
15752449 16 mm 267 mm 1016 mm Hver
15762449 16 mm 267 mm 1219 mm Hver
15772449 16 mm 267 mm 1524 mm Hver
15782379 16 mm 305 mm 457 mm Hver
15792379 17 mm 305 mm 584 mm Hver
15702389 18 mm 305 mm 711 mm Hver
15712389 19 mm 305 mm 914 mm Hver
15722389 20 mm 305 mm 1016 mm Hver
15732389 21 mm 305 mm 1219 mm Hver
15742389 22 mm 305 mm 1524 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15722449 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30400030
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Støttestativ giver sikker støtte til at holde glasvarer i hævede positioner.
  • Korrosionsbestandige laboratorierammer, stænger og konnektorer fås i premium rustfrit stål, der tilbyder høj kemisk resistens og holdbarhed. Aluminium giver pålidelig styrke ved en lettere vægt.
  • Forenkle laboratorieopsætningen! Tretten laboratorierammesæt er tilgængelige med fire designet til at passe i stinkskabe. Byg dit eget støttesystem ved at vælge mellem et bredt udvalg af stænger, baser og konnektorer.
  • Laboratorielifte tilbyder praktiske justerbare løfteplatforme med enestående styrke og holdbarhed til at holde små laboratorieudstyr såsom glasvarer, varmeplader og vandbade i forskellige højder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 267 mm
Længde (engelsk) 10,50 tommer
Længde (metrisk) 267 mm
Længde (metrisk) stang 584 mm
Bredde (engelsk) 17,75 tommer
Bredde (metrisk) 451 mm
Diameter (metrisk) stang 16 mm
Produkttype Støttestativ med stang