Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Si (støtteskærm) til brug med MV050 vakuumfiltreringsmanifolder
Artikelnummer. 11345154
:
MV050 Sieve (støtteskærm)
Artikelnummer. 11345154
Brand: Cytiva 10440003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erstatningssigte i rustfrit stål (støtteskærm) til brug med MV050 vakuumfiltreringsmanifolder.
  • Produkttype: Si (støtteskærm)
  • Materiale: Rustfrit stål
  • Til brug med (udstyr): MV050 vakuumfiltreringsmanifolder
  • Til brug med (applikationer): Mikrobiologi, biokemi og hydrobiologi. Restanalyse, bundfaldsanalyse og forureningstestning (fødevare- og drikkevare-, farmaceutiske og kosmetiske industrier)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) MV050 Manifold
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mikrobiologi, biokemi og hydrobiologi. Restanalyse, bundfaldsanalyse og forureningstestning (fødevare- og drikkevare-, farmaceutiske og kosmetiske industrier)
Model- MV050/0/03
Produktlinje MV050
Type Si (støtteskærm)