Få mere at vide
Velp Scientifica™ Støttestang
Artikelnummer. 11747303 Shop alle Velp produkter
Længde (metrisk):
470 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11747303
Brand: Velp Scientifica™ A00001069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Velp Opvarmning af magnetomrører og varmeplade
Til brug med: Velp Opvarmning af magnetomrører og varmeplade
  • Til brug med AREX™ CerAlTop™ Varmepladerørere
  • Hjælper med at holde rundbundede kolber oprejst under omrøring/opvarmning
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12 mm
Til brug med (udstyr) Velp Opvarmning af magnetomrører og varmeplade
Længde (metrisk) 470 mm
Type Stang