Få mere at vide
Thermo Scientific Support frame, 780 mm in height, Each50045014
Brand:  Thermo Scientific 50045014
SUPPORT FRAME 780mm HIGH 50045014
Produktkode 10006551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7795.00 DKK
    7378.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 416.11 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tilføj til indkøbskurv