Få mere at vide
Interscience™ Support til Eppendorf™ pipetter
Artikelnummer. 17806706
Skift visning
Til brug med (udstyr):
easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL og 2 mL)
easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17806706 easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL og 2 mL)
17272254 easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17806706 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 413017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    755.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.99 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Støtte stativ til Eppendorf™ pipetter.
  • Understøtter pipetter i forskellige størrelser
Tekniske data
Type Støtte stativ
Til brug med (applikation) Holder pipettor
Til brug med (udstyr) easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL og 2 mL)