Få mere at vide
Interscience™ Support til Eppendorf™ pipetter
Artikelnummer. 17272254
Skift visning
Til brug med (udstyr):
easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL og 2 mL)
easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17272254 easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
17806706 easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL og 2 mL)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17272254 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 413016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    755.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.99 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støtte stativ til Eppendorf™ pipetter.
  • Understøtter pipetter i forskellige størrelser
Tekniske data
Type Støtte stativ
Til brug med (applikation) Holder pipettor
Til brug med (udstyr) easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)