Få mere at vide
Thermo Scientific Support Bridge
Artikelnummer. 10527305 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
2 L BioBottle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10527305 2 L BioBottle Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10527305 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 75007686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 DKK
    1626.52 DKK / Pakke med 2
    Spare 213.48 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Støttebro til 2 L BioBottle.
  • Støttebro (x2) til 2 L BioBottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 2 L BioBottle
Engangs Genanvendelig
Mængde 2 Pk.
Produkttype Støttebro