Få mere at vide
Memmert™ Støttekurv med perforeret monteringshylde
Støttekurv med perforeret monteringshylde til clips til koniske kolber
Brand:  Memmert™ WTB35B48815
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17130375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 DKK
    1813.01 DKK / Hver
    Spare 66.99 DKK
    3% Off
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Brug af reagensglasstativer er ikke mulig
  • Har gitterperforeringer til at tage clips til koniske kolber
Tekniske data
Tekniske data
WTB35
Støttekurv med perforeret monteringshylde (rustfrit stål)
Rustfrit stål
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Støttekurv med perforeret monteringshylde > WTB35