Få mere at vide
Memmert™ Støttekurv med perforeret monteringshylde
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Beskrivelse
- Brug af reagensglasstativer er ikke mulig
- Har gitterperforeringer til at tage clips til koniske kolber
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | WTB24 |
| Type | Støttekurv med perforeret monteringshylde (rustfrit stål) |
| Materiale | Rustfrit stål |