Få mere at vide
Memmert™ Støttekurv med perforeret monteringshylde
Artikelnummer. 17120315 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Artikelnummer. 17120315
Brand: Memmert™ WTB15B48814
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støttekurv med perforeret monteringshylde til clips til koniske kolber
  • Brug af reagensglasstativer er ikke mulig
  • Har gitterperforeringer til at tage clips til koniske kolber
Tekniske data
Til brug med (udstyr) WTB15
Type Støttekurv med perforeret monteringshylde (rustfrit stål)
Materiale Rustfrit stål