Få mere at vide
3M™ Luftåndedrætssystem, S-200+
Artikelnummer. 31297051 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
31297051 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 31297051 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100360886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8005.00 DKK
    5119.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 2885.35 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Giver åndedrætsbeskyttelse mod partikler, gasser og dampe samt kombinationsfarer, når det bruges med en godkendt 3M ansigtsmaske.
  • Giver beskyttelse mod fint støv, aerosoler, malingsspray, metalrøg, gasser, dampe og kombinationsfarer.
  • Designet til brug med godkendte 3M™ halv- og helansigtsmasker.
  • Kan bruges som standard luftværnsværn eller i dual-mode med filterbackup, når lufttilførslen er afbrudt.
  • Let, balanceret design med en konstant luftstrøm af brugerjusterbar luft for køligere og mere behagelig brug.
  • Lavprofil, smalboring åndedrætsrør tillader nem bevægelse og reducerer arbejdsforstyrrelser.
  • Bæltemonteret system med dobbeltvirkende koblinger for at minimere risikoen for utilsigtet afkobling.
  • Rustfrit stål CAST-forbindelse forbedrer korrosionsbestandigheden under hårde arbejdsforhold.
  • Inkluderer en flow-checkpose til simpel forbrugskontrol af luftstrømmen.
  • Let at vedligeholde med hurtig og intuitiv udskiftning af dele.
  • ATEX testet og egnet til brug i IIB 2GD-miljøer under specificerede betingelser.
  • Testet i overensstemmelse med EN-13463-1 for ikke-elektrisk udstyr, når det bruges med 3M™ 308-00-72P antistatisk trykluftforsyningsrør.
  • CE-godkendt og klassificeret til EN14594:2005 Klasse 3A/B (halvmaske) eller Klasse 4A/B (fuld ansigtsmaske).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Produkttype Forsyningsluftregulator
Til brug med (applikation) Rengøring, el, vedligeholdelse af faciliteter, maling, slibning, svejsning
Til brug med (udstyr) 3M Ansigtsmasker
Model- S200+