Få mere at vide
3M™ Forsyningsluftåndedrætssystem, 06972
Artikelnummer. 31297052 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
31297052 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 31297052 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100361625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8550.00 DKK
    5468.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 3081.66 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Giver åndedrætsbeskyttelse mod partikler, gasser og dampe samt kombinationsfarer, når det bruges med en godkendt 3M ansigtsmaske.
  • Kompatibel med 3M™ Full Facepiece 6000-serien og Half Face Mask 7500-serien.
  • Beskytter mod partikler, gasser, dampe og kombinationsfarer.
  • Leverer konstant luftstrøm for øget komfort.
  • Dobbeltvirkende koblinger hjælper med at forhindre utilsigtet afkobling.
  • Justerbar luftstrøm med Flow Check Bag til forbrugstest.
  • Lavprofil åndedrætsrør tillader fri bevægelse og minimal interferens.
  • Bæltemonteret design med rustfri stålforbindelse for holdbarhed og korrosionsbestandighed.
  • ATEX-testet til sikker brug i IIB 2GD-miljøer.
  • CE godkendt og i overensstemmelse med EN14594:2005-standarderne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Produkttype Forsyningsluftregulator
Til brug med (applikation) Rengøring, el, vedligeholdelse af faciliteter, maling, slibning, svejsning
Til brug med (udstyr) 3M Ansigtsmasker
Model- S200+