Få mere at vide
Thermo Scientific™ Suppleret Brucella bouillon til anaerober
Artikelnummer. 16082272
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16082272 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 16082272 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. YT3450
 Begrænset vare
På lager
Udfør følsomhedstest med et komplet udvalg af forsyninger, inklusive denne bouillon, for at forbedre din Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Udfør følsomhedstest af høj kvalitet med et komplet udvalg af forsyninger, inklusive Thermo Scientific™ Suppleret Brucella Bouillon til Anaerober, for at komplementere og forbedre din Thermo Scientific™ Sensititre™ test program.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
VersaTREK™ og Sensititre produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Suppleret Brucella bouillon til anaerober
Produkttype Mikrobiologiske medier
Målorganismeklasse Anaerober
Test Type Mikrobiel modtagelighed
nr. pr. pakke 10
Emballagetype 10 ml/flaske
Mængde 10 ml