Få mere at vide
Gibco™ Tillæg S7
Beskrivelse
Supplement S7 er en steril, koncentreret (100X), ionisk afbalanceret opløsning beregnet til brug som én komponent i et komplet kulturmiljø for humane epidermale keratinocytter. Supplement S7 er kemisk defineret og fri for animalsk oprindelse. Hver 5 ml flaske Supplement S7 er den korrekte mængde supplement for en 500 ml flaske EpiLife™ basal medium.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | minus 20 grader C |
| Celletype | Keratinocytceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Supplement til cellekultur |
| Sterilitet | Steril |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Mængde | 5 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |