Få mere at vide
KARTELL Smidigt stik
Artikelnummer. 10535431
Skift visning
Til brug med:
Glasflasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
10535431 Glasflasker Hver
1 options
Artikelnummer. 10535431 Leverandør KARTELL Leverandørnr. 0104700
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Den smidige konnektor er specielt designet til at forbinde forkert justerede glasrør.
  • Specielt designet til at forbinde til forkert justerede glasrør.
  • Kemisk inert.
  • Taper er i overensstemmelse med DIN 12242 Standard.
  • EGNET TIL FØDEVARER.
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12242
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) Indvendig 20.65 mm
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 4,44 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 112.83 mm
Samlet længde (engelsk) 0,83 tommer.
Samlet længde (metrisk) 21.11 mm
Til brug med Glasflasker
Emballagemængde 1 pc.
Inkluderer 1 stik
Farve Hvid
Produkttype Smidigt stik