Få mere at vide
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membran, Gridded
Artikelnummer. p-7089787
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 17164551
Brand: Cytiva (formerly Pall Lab) 66234
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Supor™ Membran designet til miljøovervågningsapplikationer.
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Bulk med pergamentseparatorer
Materiale PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Gitter farve Sort
nr. pr. pakke 200/Pk.
Diameter (metrisk) 47 mm