Få mere at vide
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membran, Gridded
Beskrivelse
- Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Bulk med pergamentseparatorer |
| Materiale | PES |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Gitter farve | Sort |
| nr. pr. pakke | 200/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |