Få mere at vide
Labcon™ SuperSlik™ 250μ L Low Retention Pipette Tips til Rainin™ LTS Pipettere
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Rack, 96
Beskrivelse
- Ultra lav væskeophobning
- Protease, menneskeligt DNA, ATP , RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2,01 tommer. |
| Længde (metrisk) | 51.3 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI |
| Rene krav | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-fri |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Vis mere |