Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200μ L Pipettespidser med lav retention med bred boring
Tous les produits Labcon Produits
Click to view available options
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Indpakket
Rack, 96
Description
- Passer til de fleste standard 200μ L pipetter
- Med 1,45 mm åbning til viskøse prøver
- Hvis steril, har gennemgået valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Spécification
Spécification
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 49.7 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI |
| Rene krav | Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase, Endotoxin-fri |
| Til brug med (applikation) | Mikropipettering |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu