Få mere at vide
Labcon SuperSlik™ 1250μ L Pipettespidser med lav retention
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16613992 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Genopfyldning
Indpakket
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Artikelnummer. 16613992
Brand: Labcon 11689650069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lave monterings- og udkastningskræfter mindre end 3 kg
  • Pipettespids
  • FlexTop™ Forlænget længde
  • Passer til Popular 1000 og 1250μ L Pipetter
  • Ultra lav væskeophobning
  • Lave monterings- og udkastningskræfter mindre end 3 kg
  • Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Specifications
Volumen (metrisk) 1250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 3,50 tommer.
Længde (metrisk) 88.9 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rene krav Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Steriliseringsmetode E-Beam
Format Stativ
Tip stil UltraFine
Emballage 96 Tips/Reol, 6 Reoler/Pk., 8 Pk./Cs.
Mængde 96 spidser/reol
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej
Produktlinje SuperSlik Lav retention
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks