Få mere at vide
Labcon™ SuperSlik™ 1200μ L Low Retention Pipette Tips til Rainin™ LTS Pipettere
Shop alle Labcon produkterBeskrivelse
- Passer til 1200μ L Rainin™ LTS Style pipettere
- Lave monterings- og udkastningskræfter mindre end 3 kg
- Ultra lav væskeophobning
- Protease, menneskeligt DNA, ATP , RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 88.9 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Vis mere |