missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Labcon™ SuperSlik™ 100μ L Pipettespidser med lav retention
Shop alle Labcon produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
100μ l
200μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Passer til 100 og 200μ L pipetter
- Affaset punkt
- Protease, menneskeligt DNA, ATP , RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Volumen (metrisk) dispensering | 100μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Gul |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,95 tommer. |
| Længde (metrisk) | 49.7 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI |
| Rene krav | Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase og endotoksinfri |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion