Få mere at vide
Labcon™ SuperSlik™ 100μ L Pipettespidser med lav retention
Artikelnummer. 17527876 Shop alle Labcon produkter
Volumen (metrisk):
100μ l
200μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 17527876
Brand: Labcon™ 11678000009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse affasede pipettespidser med lav tilbageholdelse kommer bekvemt pakket i genlukkelige poser eller stativer.
  • Passer til 100 og 200μ L pipetter
  • Affaset punkt
  • Protease, menneskeligt DNA, ATP , RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100μ l
Volumen (metrisk) dispensering 100μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,95 tommer.
Længde (metrisk) 49.7 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI
Rene krav Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Indpakket
Tip stil Affaset
Mængde 1000 Tips/Taske, 10 Tasker/Cs.
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) 100 and 200 μL Pipettors
Uddannet Nej
Produktlinje SuperSlik
Materiale Polypropylenharpiks