Få mere at vide
Labcon™ SuperSlik™ 10μ L Ekstra lange pipettespidser med lav retention
Artikelnummer. 17557866 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Indpakket
Rack, 96
Artikelnummer. 17557866
Brand: Labcon™ 11659600069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse graduerede, ekstra lange pipettespidser med UltraFine™ Points kommer i genlukkelige poser eller stativer.
  • Uddannet på 2μ L og 10μ L
  • Passer til standard 10μ L pipetter
  • Hvis steril, har gennemgået valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Rack farve Lilla
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 47.6 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI
Rene krav Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase, Endotoxin-fri
Til brug med (applikation) Mikropipettering
Format Rack, 96
Tip stil Forlænget længde
Mængde 96 Tips/Reol, 10 Reoler/Pk., 10 Pk./Cs.
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Materiale Polypropylenharpiks