Få mere at vide
Labcon™ SuperSlik™ 10μ L Ekstra lange pipettespidser med lav retention
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Indpakket
Rack, 96
Beskrivelse
- Uddannet på 2μ L og 10μ L
- Passer til standard 10μ L pipetter
- Hvis steril, har gennemgået valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 47.6 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klasse VI |
| Rene krav | Protease, menneskeligt DNA, ATP RNase/DNase, Endotoxin-fri |
| Til brug med (applikation) | Mikropipettering |
| Vis mere |