Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Vest Pico Kanin IgG Detection Kit
Artikelnummer. 10590814 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10590814 500 ml 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10590814 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3900.00 DKK
    3120.00 DKK / 500ml
    Spare 780.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kombinerer SuperSignal Vest Pico substrat med HRP-konjugerede sekundære kanin- eller museantistoffer til et praktisk, brugervenligt Western blot-detektionskit.
Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blotting Kits er ideelle til travle forskere eller folk, der er nye til Western Blotting.
Alle komponenterne i disse Western blotting-sæt er optimeret til kompatibilitet SuperSignal Vest Pico Kemiluminescerende substrat og er tilgængelige til påvisning af sekundære primære antistoffer fra mus og kaniner. Alle SuperSignal Western Blotting-sæt kommer med komplette, detaljerede instruktioner til dem, der er nye til Western Blotting-teknikken og forkortede protokoller til den erfarne bruger. Sættene fås også i et standardformat (substrat og optimerede HRP-konjugater) eller et komplet format, som også inkluderer Thermo Scientific SuperBlock Buffer og BupH Tris bufret saltvand.
Højdepunkter:
  • Standard og komplette sæt– vælg sæt med kun sekundært antistof og kemiluminescerende substrat eller sæt, der også inkluderer blokeringsbuffer og vaskebuffer
  • Mus- og kaninsæt– vælg sæt med gede anti-mus IgG eller gede anti-kanin IgG sekundære antistof konjugater
  • Instruktioner– komplet, detaljeret manual med anbefalede antistoffortyndinger
Bestillingsoplysninger:
Hvert kit giver tilstrækkelige reagenser til at behandle 50 miniblots eller 4000 cm 2 membran.
Inkluderer:
Standard detektionssæt inkluderer: Vest Pico Substrat (luminol/enhancer-opløsning og stabil peroxidopløsning), HRP-konjugeret anti-kanin-IgG, anti-muse-IgG eller biotin-bindende protein. Komplet detektionssæt inkluderer også SuperBlock Blokering buffer og TBS vaskebuffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SuperSignal Vest Pico Kanin IgG Detection Kit
Produkttype Kanin IgG Detection Kit
Detektionsmetode Kemiluminescens
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 500 ml
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Reaktivitet Kanin
Tilstrækkelig til 50 mini blots (4000 sq. cm membran)
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til:∼ 62 mini blots probet med primære kaninantistoffer
• SuperSignal Vest Pico Luminol/Enhancer Solution, 250 ml
• SuperSignal Vest Pico Stabil peroxidopløsning, 250 ml
• Peroxidase-konjugeret gede-anti-kanin-IgG (H + L), 2 mL