Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrat Trial Pack, Atto & Pico PLUS
Artikelnummer. 17166378 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 mL + 20 mL prøvepakke
Artikelnummer. Mængde
17166378 20 mL + 20 mL prøvepakke
1 options
Artikelnummer. 17166378 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A45918
Indeholder prøvestørrelser af SuperSignal™ Vest Atto Ultimativ følsomhed kemiluminescerende substrat og SuperSignal™ Vest Pico PLUS kemiluminescerende substrat for at muliggøre prøvebrug af de mest anbefalede substrater til rutinemæssig og højfølsom westernblotting.
  • SuperSignal Vest Pico PLUS
    • Pikogram til femtogram følsomhed: detekter lav-picogram til høj femtogram mængder af målprotein på nitrocellulose eller PVDF membran
    • Bedst til rutinemæssige western-blots
  • SuperSignal Vest Atto
    • Følsomhed: lav-femtogram til høj-attogram
    • Bedst til lavt rigelige mål eller dyrebare prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 20 mL + 20 mL prøvepakke
Substrater Peberrodsperoxidase
Følsomhed Pikogram til femtogram, lavt femtogram til højt attogram
Tilstrækkelig til 4 Mini-Gel Blots, 400 sq. cm membran
Indhold og opbevaring •20 ml SuperSignal Vest Pico PLUS reagens, opbevares ved stuetemperatur
• 20 ml SuperSignal Vest Atto reagens, opbevares ved 2 –8 °C
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris