Få mere at vide
SuperSignal™ Western Blot Substrat Bundle, Femto + prøvestørrelse Pico PLUS
Artikelnummer. 17153209 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 ml bundt
Artikelnummer. Mængde
17153209 200 ml bundt
1 options
Artikelnummer. 17153209 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. A43841
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette substratsæt består af SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrat plus en prøvestørrelse på SuperSignal Vest Pico PLUS kemiluminescerende substrat til at give kemiluminescerende detektionssubstrater til både høj følsomhed og rutinemæssig western blotting.
SuperSignal West Femto Maksimal følsomhed Substrat
Thermo Scientific SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate er et ultrafølsomt forbedret kemiluminescerende (ECL ) substrat til påvisning af lavt femtogram proteinniveau ved western blot-analyse med peberrodsperoxidase (HRP) enzym. Det er optimeret til at detektere lavt rigelige og/eller svære at opdage mål.
  • Følsomhed: lavt femtogram (midt-zeptomol)
  • Stabilitet: 8-timers arbejdsopløsningsstabilitet, 1 års kitstabilitet ved 4 °C
  • Kompatibilitet: nitrocellulose og PVDF membraner
  • Signalvarighed: op til 8 timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:5.000– 1:100.000 fortynding (10.200 –ng/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:100.000– 1:500.000 fortynding (2 10 –ng/ml)
SuperSignal Vest Pico PLUS kemiluminescerende substrat
Thermo Scientific SuperSignal Vest Pico PLUS Chemiluminescent Substrate muliggør picogram til højt femtogram-niveau proteindetektion ved western blot-analyse. Den er bedst til rutinemæssige, hverdagslige western blotting-applikationer, og giver fremragende signalintensitet, følsomhed og varighed på tværs af en bred vifte af mål.
  • Følsomhed: piktogram til femtogramfølsomhed
  • Stabilitet: 8-timers arbejdsopløsningsstabilitet; 1 års kitstabilitet ved stuetemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulose og PVDF membraner
  • Signalvarighed: 6 til 24 timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1.000– 1:5.000 fortynding (0,2 1,–0μ g/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:20.000– 100.000 fortynding (10 50 –ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 200 ml bundt
Substrater Peberrodsperoxidase
Følsomhed Pikogram til femtogram, lavt femtogram (midt-zeptomol)
Tilstrækkelig til 60 Mini-Gel Blots, 5000 sq. cm membran; 2 Mini-Gel Blots, 200 sq. cm membran
Indhold og opbevaring •200 mL SuperSgnal West Femto reagens, opbevares ved –2 °8 C 20
•mL SuperSignal Vest Pico PLUS reagens, opbevares ved stuetemperatur