Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrat Bundle, Femto + prøvestørrelse Atto
Artikelnummer. 17146378 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml + 20 ml bundt
Artikelnummer. Mængde
17146378 100 ml + 20 ml bundt
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 17146378 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A45916
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Indeholder SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Chemiluminescent Substrat plus en prøvestørrelse på SuperSignal™ Vest Atto Ultimate Sensitivity Chemiluminescent Substrat for at muliggøre afprøvning og sammenligning af det nyeste og mest følsomme substrat for lavt rigelige mål.
  • SuperSignal West Femto
    • Følsomhed: Opdag lave femtogram mængder af protein
  • SuperSignal Vest Atto
    • Følsomhed: lav-femtogram til høj-attogram
    • Bedst til lavt rigelige mål eller dyrebare prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 100 ml + 20 ml bundt
Substrater Peberrodsperoxidase
Følsomhed Lavt femtogram (midt-zeptomol)
Tilstrækkelig til 12 Mini-Gel Blots, 1000 sq. cm membran; 2 Mini-Gel Blots, 200 sq. cm membran
Indhold og opbevaring •100 ml SuperSignal West Femto reagens, opbevares ved 2 –8 °C 20
•mL SuperSignal Vest Atto reagens, opbevares ved 2 8 –°C
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris