Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrat Bundle, Atto + prøvestørrelse Pico PLUS
Artikelnummer. 17156378 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml + 20 ml bundt
Artikelnummer. Mængde
17156378 100 ml + 20 ml bundt
1 options
Artikelnummer. 17156378 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A45917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3935.00 DKK
    3148.00 DKK / 120ml
    Spare 787.00 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder SuperSignal™ Vest Atto Ultimate Sensitivity Chemiluminescent Substrat plus en prøvestørrelse på SuperSignal™ Vest Pico PLUS kemiluminescerende substrat til at give kemiluminescerende detektionssubstrater til både rutinemæssig og højfølsom western blotting.
  • SuperSignal Vest Atto
    • Følsomhed: lav-femtogram til høj-attogram
    • Bedst til lavt rigelige mål eller dyrebare prøver
  • SuperSignal Vest Pico PLUS
    • Pikogram til femtogram følsomhed: detekter lav-picogram til høj femtogram mængder af målprotein på nitrocellulose eller PVDF membran
    • Bedst til rutinemæssige western-blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 100 ml + 20 ml bundt
Substrater Peberrodsperoxidase
Følsomhed Pikogram til femtogram, lavt femtogram til højt attogram
Tilstrækkelig til 12 Mini-Gel Blots, 1000 sq. cm membran; 2 Mini-Gel Blots, 200 sq. cm membran
Indhold og opbevaring •100 ml SuperSignal Vest Atto reagens, opbevares ved –2 °8 C 20
•mL SuperSignal Vest Pico PLUS reagens, opbevares ved stuetemperatur
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris