Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Enhancer
Artikelnummer. 10801550 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10801550 50 ml Hver
10157958 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10801550 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 46641
 Begrænset vare
På lager
Øg både signalintensitet og følsomhed 3- til 10 gange med dette membranbehandlingsreagens og primære antistoffortynder.
Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blot Enhancer indeholder et membranbehandlingsreagens og et primært antistoffortynder, der øger både signalintensiteten og følsomheden 3- til 10 gange sammenlignet med påvisning udført uden det.
Når et protein eller antigen er vanskeligt at påvise på grund af lav overflod eller dårlig immunreaktivitet, brug af SuperSignal Western Blot Enhancer kan reducere baggrunden betydeligt og forbedre påvisningen af lav-abundance og svagt immunreaktive antigener. Dette alsidige sæt fungerer med PVDF- og nitrocellulosemembraner og er kompatibelt med fluorescerende, kromogen og kemiluminescerende detektion.
Højdepunkter:
  • Øg følsomheden– opnå 3- til 10-fold stigning i signalintensitet og følsomhed
  • Forbedre specificitet– forbedrer signal-til-støj-forholdet for antistoffer af dårlig kvalitet og lav affinitet
  • Bedre klarhed– reducerer baggrunden for renere Western blots
  • Membran kompatibilitet– giver effektiv signalforstærkning med PVDF- og nitrocellulosemembraner
  • Substratkompatibilitet– valideret til brug med kromogene, kemiluminescerende og fluorescerende detektionsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Enhancer
Detektionsmetode Kemiluminescens, Fluorescens, Kolorimetrisk
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 50 ml
Indhold og opbevaring Ved modtagelse lagerløsninger ved °4 C Produkter sendes ved omgivelsestemperatur.