Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Vest Pico PLUS kemiluminescerende substrat
Artikelnummer. 15689364 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
20 mL
200 mL
500 ml
1 L
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Artikelnummer. 15689364
Brand: Thermo Scientific™ 34580
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific SuperSignal Vest Pico PLUS Chemiluminescent Substrate er en forbedret kemiluminescerende (ECL ) peberrodsperoxidase (HRP) substrat, der muliggør picogram til højt femtogram-niveau proteinpåvisning ved western blot-analyse.
Thermo Scientific SuperSignal Vest Pico PLUS Chemiluminescent Substrate er en forbedret kemiluminescerende (ECL ) peberrodsperoxidase (HRP) substrat, der muliggør picogram til højt femtogram-niveau proteinpåvisning ved western blot-analyse.
SuperSignal Vest Pico PLUS kemiluminescerende substrategenskaber omfatter:
  • Følsomhed: piktogram til femtogramfølsomhed
  • Stabilitet: 8-timers arbejdsopløsningsstabilitet; 1 års kitstabilitet ved stuetemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulose og PVDF membraner
  • Signalvarighed: 6 til 24 timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1000 1:–5000 fortynding (0,2 1,–0μ g/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:20.000– 100.000 fortynding (10 50 –ng/ml)
SuperSignal Vest Pico PLUS-substrat er designet til at give fremragende signalintensitet og følsomhed til western blotting med HRP-konjugater. Intensiteten af lysemissionen kombineret med den exceptionelle varighed gør det muligt at opnå flere eksponeringer for lettere at opnå blot-billeder i publikationskvalitet. SuperSignal Vest Pico PLUS-substrat er kompatibelt med forskellige membraner, blokerende reagenser og en lang række antistoffortyndinger, hvilket gør det til et ideelt valg til de fleste western blotting-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 500 ml
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:20-100 K (10-50 ng/ml), 1° : 1:1 K (0,2-1μ g/ml)
Følsomhed Pikogram til højt femtogram-niveau
Signalvarighed 6 til 24 timer.
Tilstrækkelig til 60 Mini-Gel Blots, 5000 cm 2 membran
Sættets indhold SuperSignal Vest Pico PLUS Luminol/Enhancer, SuperSignal Vest Pico PLUS stabil peroxid
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til 60 mini-gel blots; 5000 cm 2 membran
• SuperSignal Vest Pico PLUS Luminol/Enhancer, 250 ml
• SuperSignal Vest Pico PLUS Stabil Peroxid, 250 mL
Opbevares ved stuetemperatur.