Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Vest Pico PLUS kemiluminescerende substrat
Artikelnummer. 15679364 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
200 ml
500 ml
1 l
4 x 500 mL
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
200ml
500ml
Hver
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15679364 20 ml Hver
15659364 200 ml Hver
15513766 200 ml 200ml
15689364 500 ml Hver
15626144 500 ml 500ml
15503217 4 x 500 mL Pakke med 4
15669364 1 l Hver
15593207 4 x 1 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15679364 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34579
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific SuperSignal Vest Pico PLUS Chemiluminescent Substrate er en forbedret kemiluminescerende (ECL ) peberrodsperoxidase (HRP) substrat, der muliggør picogram til højt femtogram-niveau proteinpåvisning ved western blot-analyse.
Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate er et forbedret chemiluminescent (ECL) peberrodsperoxidase (HRP) substrat, der muliggør pikogram- til højfemtogramniveau proteindetektion ved western blot-analyse.
SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrates egenskaber inkluderer:
  • Følsomhed: picogram til femtogram følsomhed
  • Stabilitet: 8-timers arbejdsløsningsstabilitet; 1-års kit-stabilitet ved stuetemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulose- og PVDF-membraner
  • Signalets varighed: 6 til 24 timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1000 –1:5000 fortynding (0,2 –1,0 μg/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:20.000 –100.000 fortynding (10 –50 ng/ml)
SuperSignal West Pico PLUS-substratet er designet til at give fremragende signalintensitet og følsomhed til western blotting med HRP-konjugater. Intensiteten af lysudsendelsen kombineret med den exceptionelle varighed gør det lettere at opnå blottbilleder i publikationskvalitet. SuperSignal West Pico PLUS-substratet er kompatibelt med forskellige membraner, blokerende reagenser og et bredt udvalg af antistoffortyndinger, hvilket gør det til et ideelt valg til de fleste western blotting-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 20 ml
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:20-100 K (10-50 ng/ml), 1° : 1:1 K (0,2-1μ g/ml)
Følsomhed Pikogram til højt femtogram-niveau
Signalvarighed 6 til 24 timer.
Tilstrækkelig til 2 Mini-Gel Blots, 200 cm 2 membran
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til 2 mini-gel blots; 200 cm 2 membran
• SuperSignal Vest Pico PLUS Luminol/Enhancer, 10 ml
• SuperSignal Vest Pico PLUS Stabil Peroxid, 10 mL
Opbevares ved stuetemperatur.