Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Vest Pico PLUS kemiluminescerende substrat
Artikelnummer. 15669364 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
200 ml
500 ml
1 l
4 x 500 mL
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
200ml
500ml
Hver
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15669364 1 l Hver
15679364 20 ml Hver
15659364 200 ml Hver
15513766 200 ml 200ml
15689364 500 ml Hver
15626144 500 ml 500ml
15503217 4 x 500 mL Pakke med 4
15593207 4 x 1 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15669364 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 DKK
    2988.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 446.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific SuperSignal Vest Pico PLUS Chemiluminescent Substrate er en forbedret kemiluminescerende (ECL ) peberrodsperoxidase (HRP) substrat, der muliggør picogram til højt femtogram-niveau proteinpåvisning ved western blot-analyse.
Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate er et forbedret chemiluminescent (ECL) peberrodsperoxidase (HRP) substrat, der muliggør pikogram- til højfemtogramniveau proteindetektion ved western blot-analyse.
SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrates egenskaber inkluderer:
  • Følsomhed: picogram til femtogram følsomhed
  • Stabilitet: 8-timers arbejdsløsningsstabilitet; 1-års kit-stabilitet ved stuetemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulose- og PVDF-membraner
  • Signalets varighed: 6 til 24 timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1000 –1:5000 fortynding (0,2 –1,0 μg/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:20.000 –100.000 fortynding (10 –50 ng/ml)
SuperSignal West Pico PLUS-substratet er designet til at give fremragende signalintensitet og følsomhed til western blotting med HRP-konjugater. Intensiteten af lysudsendelsen kombineret med den exceptionelle varighed gør det lettere at opnå blottbilleder i publikationskvalitet. SuperSignal West Pico PLUS-substratet er kompatibelt med forskellige membraner, blokerende reagenser og et bredt udvalg af antistoffortyndinger, hvilket gør det til et ideelt valg til de fleste western blotting-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Mængde 1 l
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:20-100 K (10-50 ng/ml), 1° : 1:1 K (0,2-1μ g/ml)
Følsomhed Pikogram til højt femtogram-niveau
Signalvarighed 6 til 24 timer.
Tilstrækkelig til 120 Mini-Gel Blots, 10000 cm 2 membran
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til 120 mini-gel blots; 10.000 cm 2 membran
• SuperSignal Vest Pico PLUS Luminol/Enhancer, 500 ml
• SuperSignal Vest Pico PLUS Stabil Peroxid, 500 mL
Opbevares ved stuetemperatur.