Få mere at vide
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Vest Pico PLUS kemiluminescerende substrat
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate er et forbedret chemiluminescent (ECL) peberrodsperoxidase (HRP) substrat, der muliggør pikogram- til højfemtogramniveau proteindetektion ved western blot-analyse.
SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrates egenskaber inkluderer:
- Følsomhed: picogram til femtogram følsomhed
- Stabilitet: 8-timers arbejdsløsningsstabilitet; 1-års kit-stabilitet ved stuetemperatur
- Kompatibilitet: nitrocellulose- og PVDF-membraner
- Signalets varighed: 6 til 24 timer
- Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1000 –1:5000 fortynding (0,2 –1,0 μg/ml)
- Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:20.000 –100.000 fortynding (10 –50 ng/ml)
SuperSignal West Pico PLUS-substratet er designet til at give fremragende signalintensitet og følsomhed til western blotting med HRP-konjugater. Intensiteten af lysudsendelsen kombineret med den exceptionelle varighed gør det lettere at opnå blottbilleder i publikationskvalitet. SuperSignal West Pico PLUS-substratet er kompatibelt med forskellige membraner, blokerende reagenser og et bredt udvalg af antistoffortyndinger, hvilket gør det til et ideelt valg til de fleste western blotting-applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Substrater |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Mængde | 200 ml |
| Konjugeret | HRP |
| Substrater | Peberrodsperoxidase |
| Anbefalede antistofkoncentrationer | 2° : 1:20-100 K (10-50 ng/ml), 1° : 1:1 K (0,2-1μ g/ml) |
| Vis mere |